Calciumchlorid, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02083.0250 1.02083.1000
1.02083.0250EA 359 CHF
1.02083.0250 1.02083.1000
Calciumchlorid, Supelco®
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
MW: 110,98 g/mol
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 772 °C
Dichte: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 740 g/l (20 °C)
Melting Point 772 °C
Molar Mass 110.98 g/mol
Boiling Point 1600 °C
Density 2.15 g/cm3 (20 °C)
pH 8 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)