Calciumchlorid, wasserfrei 96%, Pulver, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
349610250 349615000 349610025 349610100
ACRO349610250EA 23.2 CHF
ACRO349610250 ACRO349615000 ACRO349610025 ACRO349610100
Calciumchlorid, wasserfrei 96%, Pulver, reinst
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Siedepunkt: >1600 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 782 °C
Dichte: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥93.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Barium (Ba) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)