Bariumchlorid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01716.0050 1.01716.0500
1.01716.0050EA 316 CHF
1.01716.0050 1.01716.0500
Bariumchlorid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Barium chloride
Formel: BaCl₂
Siedepunkt: 1560 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼963 °C
Dichte: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00998
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 375 g/l (20 °C)
Melting Point 963 °C
Molar Mass 208.23 g/mol
Bulk Density 1350 kg/m3
Boiling Point 1560 °C
Density 3.9 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials