Bariumchlorid, ultra trocken ≥99,998% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Unter Argon in Ampullen verpackt
13686.14EA 357 CHF
13686.14
Bariumchlorid, ultra trocken ≥99,998% (Metall-Basis)
Barium chloride
Formel: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Siedepunkt: 1560 °C
Melting Pt: 963 °C
Dichte: 3,9
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,971