Natriumorthovanadat, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
567540-5EA 139 CHF
567540-5
Natriumorthovanadat, Millipore®
Natriumorthovanadat
Formel: Na₃O₄V
MW: 183,91 g/mol
Melting Pt: 850…866 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003511
CAS-Nummer: 13721-39-6
EINECS: 237-287-9