Natriumselenat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
369960250
369961000
369965000
ACRO369960250EA
58.3
CHF
ACRO369960250
ACRO369961000
ACRO369965000
Natriumselenat 98%
Sodium selenate
Formel:
Na₂O₄Se Dichte: 3,098 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003490 CAS-Nummer: 13410-01-0 EINECS: 236-501-8 UN: 2630 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,08820 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Assay | ≥97.5 % |
Identification | confirmed |