Natriumselenit, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
28074.231EA 147 CHF
28074.231
Natriumselenit, TECHNICAL
Sodium selenite
Formel: Na₂SeO₃
MW: 172,94 g/mol
Melting Pt: 710 °C
Dichte: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003489
CAS-Nummer: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,08822
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht