Natriumhexafluoroantimonat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
419541000 419540250
ACRO419541000EA 138 CHF
ACRO419541000 ACRO419540250
Natriumhexafluoroantimonat 98%
Natriumhexafluoroantimonat
Formel: F₆NaSb
Dichte: 3.375 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003482
CAS-Nummer: 16925-25-0
EINECS: 240-989-8
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Assay ≥97.5 %
Melting point 80 to 84 °C
GC ≥97.5 %