Kapillarsäulen, CYDEX-B
Lieferant: Trajan Scientific and Medical
054900 054901
568-0464EA 1360 CHF
568-0464 568-0465
Kapillarsäulen, CYDEX-B
Chromatographiesäulen
Ideal für die Trennung von enantiomeren Verbindungen in natürlichen Produkten.
Permethyliertes Beta-Cyclodextrin (chiral)
Max. Temperatur: 30 bis 220/240 °C
Geeigneter Ersatz für: Cyclodex-B, RT-BDEXm.