Kapillarsäulen, BPX50
Lieferant: Trajan Scientific and Medical
054740 054750 054751 054752 054761 054772 054741 054742
558-0341EA 739 CHF
558-0341 558-0342 558-0251 568-0446 568-0448 568-0451 568-0445 SGEA054742
Kapillarsäulen, BPX50
Chromatographiesäulen
Diese Kapillarsäulen sind geeignet für EPA-Methoden 604, 608, 8060, 8081, Triazine/Herbizide, Drogentests, Steroide und eine Vielzahl von pharmazeutische Anwendungen.
50% Phenyl-Polysilphenylen-Siloxan
Max. Temperatur: 80 °C bis 360/370 °C
Geeigneter Ersatz für: OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17