Schwefelsäure 98% ≥98% für die Stickstoffbestimmung, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00748.0500 1.00748.2500
1.00748.0500EA 91.9 CHF
1.00748.0500 1.00748.2500
Schwefelsäure 98% ≥98% für die Stickstoffbestimmung, Supelco®
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Siedepunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 3 °C
Dichte: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (alkalimetric) ≥ 97.5 %
Total nitrogen (N) ≤ 1 ppm
Residue on ignition ≤ 2 ppm