Schwefelsäure ≥96%, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00714.1000EA
675
CHF
1.00714.1000
1.00714.0250
Schwefelsäure ≥96%, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ MW: 98,08 g/mol Siedepunkt: ∼335 °C (1013 hPa) Melting Pt: 3 °C Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II Merck Index: 14,08974 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble,(caution ! development of heat) |
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 98.08 g/mol |
Boiling Point | 335 °C |
Vapor Pressure | 0.0001 hPa (20 °C) |
Density | 1.84 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |