Schwefelsäure 96,00% (+/- 0,15%) 96.00% (±0.15%), rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
302070010 302070025 302070011 302070026 302070100
ACRO302070010EA 58.3 CHF
ACRO302070010 ACRO302070025 ACRO302070011 ACRO302070026 ACRO302070100
Schwefelsäure 96,00% (+/- 0,15%) 96.00% (±0.15%), rein
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Siedepunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 10 °C
Dichte: 1.83 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Titration with NaOH 95.85 to 96.15 %