Schwefelsäure 95% ≥95%, AnalaR NORMAPUR® zur Analyse, für die Analyse von Cadmium-, Quecksilber- und Bleispuren
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
20704.292EA 82.5 CHF
20704.292 20704.320
Schwefelsäure 95% ≥95%, AnalaR NORMAPUR® zur Analyse, für die Analyse von Cadmium-, Quecksilber- und Bleispuren
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 10.38 °C
Dichte: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
REACH: 01-2119458838-20
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 95.0 %
Colouration Max. 10 APHA
Ignition residue Max. 5 ppm
Substances reducing KMnO4 (as SO2) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.2 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 2 ppm
NO3 + NO2 (as NO3) Max. 0.1 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.005 ppm
Cu (Copper) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.005 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.05 ppm
Pb (Lead) Max. 0.005 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm