Schwefelsäure 96%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO133610011EA 54.1 CHF
ACRO133610011 ACRO133610010 ACRO133610250 ACRO133610026 ACRO133610025
Schwefelsäure 96%, reinst
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Siedepunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 10 °C
Dichte: 1,83 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 95 to 98 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Arsenic (As) ≤0.03 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm