Natriumsulfat ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
28104.292EA
32.8
CHF
28104.292
28104.361
28104.460
Natriumsulfat ≥98%, TECHNICAL
Natriumsulfat
Formel:
Na₂SO₄ Siedepunkt: 1429 °C (1013 hPa) Melting Pt: 888 °C Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS-Nummer: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |