Natriumsulfat, wasserfrei, feines Pulver, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, reinst, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06645.2500
1.06645.9025
1.06645.2500EA
799
CHF
1.06645.2500
1.06645.9025
Natriumsulfat, wasserfrei, feines Pulver, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, reinst, SAFC®
Natriumsulfat
Formel:
Na₂SO₄ Siedepunkt: 1429 °C (1013 hPa) Melting Pt: 888 °C Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS-Nummer: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |