Natriumsulfit, wasserfrei 98+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
424430010
424430025
424432500
ACRO424430010EA
66.2
CHF
ACRO424430010
ACRO424430025
ACRO424432500
Natriumsulfit, wasserfrei 98+% ACS
Sodium sulphite
Formel:
Na₂SO₃ MW: 126.04 g/mol Melting Pt: >500 °C (Zers.) Dichte: 2.63 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003503 CAS-Nummer: 7757-83-7 EINECS: 231-821-4 REACH: 01-2119537420-49 Merck Index: 13,08757 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Iodimetric | ≥98.0 % |
Free acid | Passes test |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Titrable free base | ≤0.03 meq/g |
Insoluble matter | ≤0.005 % |