Natriumsulfit, wasserfrei 97%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
196630010 196630025 196630100
ACRO196630010EA 53.4 CHF
ACRO196630010 ACRO196630025 ACRO196630100
Natriumsulfit, wasserfrei 97%, reinst
Sodium sulphite
Formel: Na₂SO₃
MW: 126.04 g/mol
Melting Pt: >500 °C (Zers.)
Dichte: 2.63 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003503
CAS-Nummer: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Iodimetric ≥96.0 %
pH 8.5 to 10.5 (5 % solution)
Sodium chloride (NaCl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm