Natriumthiocyanat 98%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Sodium rhodanide
196765000 196760025 196762500
ACRO196765000EA 77.2 CHF
ACRO196765000 ACRO196760025 ACRO196762500
Natriumthiocyanat 98%, reinst
Natriumthiocyanat
Formel: NaSCN
Melting Pt: 287 °C
Dichte: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011123
CAS-Nummer: 540-72-7
EINECS: 208-754-4
Merck Index: 13,09401
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤2.5 %
pH 5.5 to 7.5 (5 % at 20°C)
Iron (Fe) ≤2 ppm