Natriumperoxodisulfat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: di-NatriumperoxodisulfatPeroxydischwefelsäure DinatriumsalzNatriumpersulfat
ROTH4365.1EA 51.9 CHF
ROTH4365.1
Natriumperoxodisulfat
Natriumperoxodisulfat
Formel: Na₂S₂O₈
MW: 238,11 g/mol
Melting Pt: 100 °C
Dichte: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003501
CAS-Nummer: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08729