Natriumperoxodisulfat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Sodium peroxidisulphate, Sodium persulphate, Disodium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid disodium salt
28000.236EA 33.3 CHF
28000.236 28000.293 28000.460
Natriumperoxodisulfat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Natriumperoxodisulfat
Formel: Na₂S₂O₈
Melting Pt: 100 °C
Dichte: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003501
CAS-Nummer: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119495975-15
Merck Index: 13,08729
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Acidity or alkalinity Max. 0.01 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 2 ppm