Natriummetabisulfit ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: DisulfitNatriumpyrosulfitdi-NatriumdisulfitNatriumdisulfitPyrosulfit
27920.460EA 523 CHF
27920.460 27920.295
Natriummetabisulfit ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Natriummetabisulfit
Formel: Na₂S₂O₅
MW: 190,11 g/mol
Melting Pt: 150 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/32/16640632.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm