Natriummetabisulfit, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyms: DisulfitNatriumpyrosulfitdi-NatriumdisulfitNatriumdisulfitPyrosulfit
0267.1000EA 58.1 CHF
0267.1000
Natriummetabisulfit, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Natriummetabisulfit
Formel: Na₂S₂O₅
MW: 190,11 g/mol
Melting Pt: 150 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/32/16640632.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 97.0 %
Assay (SO2) min. 58.5 %
Chloride (Cl) max. 0.005 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Thiosulfate (S2O3) max. 0.05 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 5