Natriummetabisulfit (≥58,5% SO₂)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: DisulfitNatriumpyrosulfitdi-NatriumdisulfitNatriumdisulfitPyrosulfit
33375.36EA 59.7 CHF
33375.36 33375.A3
Natriummetabisulfit (≥58,5% SO₂)
Natriummetabisulfit
Formel: Na₂S₂O₅
MW: 190,11 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Dichte: 1,480
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/32/16640632.jpg