Natriumdithionit, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06505.1000 1.06505.9050
1.06505.1000EA 100 CHF
1.06505.1000 1.06505.9050
Natriumdithionit, EMPLURA®, Supelco®
Natriumdithionit
Formel: Na₂S₂O₄
Melting Pt: 100 °C
Dichte: 2.19 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 101 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011640
CAS-Nummer: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
UN: 1384
ADR: 4.2,II
Merck Index: 13,08700