Natriumdithionit ≥85%, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
33381.A1
33381.14
33381.22
33381.A1EA
163
CHF
33381.A1
33381.14
33381.22
Natriumdithionit ≥85%, tech.
Natriumdithionit
Purity: 85+%
CAS No.: 7775-14-6
Molecular Formula: Na2S2O4
Formula Weight: 174.11
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Merck Reference: 14,8626
UN No.: 1384
MDL No.: MFCD00011640
Formel:
Na₂S₂O₄ Melting Pt: 52 °C (Zers.) Dichte: 2,19 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 101 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011640 CAS-Nummer: 7775-14-6 EINECS: 231-890-0 UN: 1384 ADR: 4.2,II Merck Index: 14,8626 |