Natriumdithionit ∼ 85% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
169590010 169590020 169590250 169590100
ACRO169590010EA 86.7 CHF
ACRO169590010 ACRO169590020 ACRO169590250 ACRO169590100
Natriumdithionit ∼ 85% tech.
Natriumdithionit
Formel: Na₂S₂O₄
Melting Pt: >300 °C (dec.)
Dichte: 2,19 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 101 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011640
CAS-Nummer: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
UN: 1384
ADR: 4.2,II
Merck Index: 13,08700
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥85 %
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
HPLC ≥96.0 %