Dinatriumtetrachloropalladat Hydrat (30% Pd) ≥99,95% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Natrium-Palladium(II)-chloridNatriumtetrachloropalladat(II)
11886.04EA 507 CHF
11886.04 11886.18 11886.09
Dinatriumtetrachloropalladat Hydrat (30% Pd) ≥99,95% (Metall-Basis)
Dinatriumtetrachloropalladat Hydrat
Formel: Cl₄Na₂Pd·xH₂O
MW: 294,21 g/mol (anhy)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003487
CAS-Nummer: 13820-53-6
EINECS: 237-502-6