Natriumhydroxid, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06467.9010 1.06467.9050
1.06467.9010EA 335 CHF
1.06467.9010 1.06467.9050
Natriumhydroxid, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 323 °C
Dichte: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1090 g/l (20 °C)
Melting Point 323 °C
Molar Mass 40.00 g/mol
Boiling Point 1390 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material