Natriumhydroxid
Lieferant: EUROCLONE
Gefahr
EMR212005 EMR212500
EURLEMR212005EA 0 CHF
EURLEMR212005 EURLEMR212500
Natriumhydroxid
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 323 °C
Dichte: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627