Natriumhydroxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
567530-250 567530-500
567530-250EA 147 CHF
567530-250 567530-500
Natriumhydroxid, Sigma-Aldrich®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 323 °C
Dichte: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627