Natriumhydroxid ≥97%, Plätzchen, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
M137-1KGEA 163 CHF
M137-1KG M137-500G
Natriumhydroxid ≥97%, Plätzchen, Proteomik-Qualität
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 318 °C
Dichte: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Chloride <0.005%
DNase none detected
Heavy Metals <0.002 %
Iron ≤0.001%
Mercury ≤0.1 ppm
Nickel ≤0.001%
Nitrogen Compounds ≤0.001%
Phosphate ≤0.001%
Potassium ≤0.02%
Protease none
Purity ≥97%
RNase none detected
Sodium Carbonate ≤1%
Sulphate ≤0.003%