Natriumhydroxid, Perlen, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
0173-1KGEA 157 CHF
0173-1KG 0173-5KG
Natriumhydroxid, Perlen, Reagenzqualität
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 323 °C
Dichte: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Chloride ≤0.05%
Heavy Metals ≤0.006%
Potassium ≤0.1%
Purity >98.5%
Sodium Carbonate ≤0.90%
Sulphate ≤0.005%