Natriumhydroxid 98%, Plätzchen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A16037.36
A16037.0E
A16037.0C
A16037.36EA
62.6
CHF
A16037.36
A16037.0E
A16037.0C
Natriumhydroxid 98%, Plätzchen
Sodium hydroxide
Purity: 98%
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Odour: Odourless
pH: 14
Melting Point: 318°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8627
UN No.: 1823
MDL No.: MFCD00003548
Formel:
NaOH Siedepunkt: 1390 °C Melting Pt: 318 °C Dichte: 2.13 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,8627 |