Natriumhydroxid, Mikroperlen zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
383042500 383040010 383040025
ACRO383042500EA 31 CHF
ACRO383042500 ACRO383040010 ACRO383040025
Natriumhydroxid, Mikroperlen zur Analyse
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 318 °C
Dichte: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Pearls
Titration with HCl ≥99.0 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.4 %
Sodium sulfate (Na2SO4) ≤80 ppm
Sodium chloride (NaCl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤0.5 ppm