Lithiumhydroxid
Lieferant: Hach
|
Gefahr
|
705-0056EA
107
CHF
705-0056
Lithiumhydroxid
Lithium hydroxide
Formel:
LiOH MW: 23,95 g/mol Siedepunkt: 924 °C (1013 hPa) Melting Pt: 462 °C Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011095 CAS-Nummer: 1310-65-2 EINECS: 215-183-4 UN: 2680 ADR: 8,II Merck Index: 13,05556 |