Lithiumhydroxid, wasserfrei ≥99,995% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
44471.14EA 366 CHF
44471.14 44471.22 44471.06
Lithiumhydroxid, wasserfrei ≥99,995% (Metall-Basis)
Lithium hydroxide
Formel: LiOH
MW: 23,95 g/mol
Siedepunkt: 924 °C
Melting Pt: 462 °C
Dichte: 2,54
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011095
CAS-Nummer: 1310-65-2
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 14,5534