Lithiumhydroxid, wasserfrei 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
13407.22EA
127
CHF
13407.22
13407.36
13407.14
Lithiumhydroxid, wasserfrei 98%
Lithium hydroxide
Formel:
LiOH MW: 23,95 g/mol Siedepunkt: 924 °C Melting Pt: 462 °C Dichte: 2,54 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011095 CAS-Nummer: 1310-65-2 EINECS: 215-183-4 UN: 2680 ADR: 8,II Merck Index: 14,5534 |