Natriumperoxid 93, granules, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: di-Sodium peroxide
27995.293EA 861 CHF
27995.293 27995.260
Natriumperoxid 93, granules, AnalaR NORMAPUR® zA
Natriumperoxid
Formel: Na₂O₂
MW: 77.98 g/mol
Melting Pt: 660
Dichte: 2.805 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003497
CAS-Nummer: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,08728
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 93 %
Identification Passes test
Mean diameter 0.3 to 2.0 mm
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 Max. 0.025 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm