di-Natriumoxid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
CAS No.: 1313-59-3
Molecular Formula: Na2O + Na2O2
Formula Weight: 61.98
Physical Form: Beads
Density: 2.27
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
Na₂O Melting Pt: >400 °C (Zersetzung) Dichte: 2,27 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00046201 CAS-Nummer: 1313-59-3 EINECS: 215-208-9 UN: 3085 ADR: 5.1,I Merck Index: 14,8651 |