Dichtungen für Schraubverschlüsse, BOLA
Lieferant: Bohlender
H973-32 H973-45 H973-14 H973-25 H973-18 H973-41
BOHLH973-32EA 3.3 CHF
BOHLH973-32 BOHLH973-45 BOHLH973-14 BOHLH973-25 BOHLH973-18 BOHLH973-41
Dichtungen für Schraubverschlüsse, BOLA
Versiegeln Dichtungen
Oberseite der Schraubkappen aus PTFE, Unterseite aus Silikon-Elastomer zum Ausgleich von Unebenheiten auf der Dichtfläche.
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit: von −60 bis +230 °C
Nach der Montage kommt das Medium nur mit PTFE in Berührung.