Wasser
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Hydrogen oxide
3478.1 3478.2 3478.3
ROTH3478.1EA 10.7 CHF
ROTH3478.1 ROTH3478.2 ROTH3478.3
Wasser
Wasser
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098