Wasser
Lieferant: MO BIO
Synonyms: WasserstoffoxidHydrogenoxid
MOBO17012-5200EA 0 CHF
MOBO17012-5200
Wasser
Wasser
Formel: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098