Kugelschliff-GL-Fittings, BOLA
Lieferant: Bohlender
D790-24 D790-48 D790-36
BOHLD790-24EA 35.4 CHF
BOHLD790-24 BOHLD790-48 BOHLD790-36
Kugelschliff-GL-Fittings, BOLA
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
PTFE, weiß. Zum Anschließen von Rohren oder Schläuchen an Gefäße mit Schliff. Einführen und Arretieren von Sonden, Thermometern, Tauchrohren oder Kabeln.
  • Temperaturbeständigkeit: −200 bis +250 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Vakuum: geeignet
Übergangsstück aus PTFE, zum Übergang von Kugelschliffen auf GL-Gewinde. Zum Anschluss von hartwandigen Schläuchen (z. B. aus PTFE, PFA oder FEP) mit BOLA-Laborverschraubungen. Das Produkt kommt nur mit PTFE in Berührung.