Schlauchverbinder, mit Mutter
Lieferant: Bohlender
D586-18 D585-18 D585-14 D585-25 D586-14
BOHLD586-18EA 5.1 CHF
BOHLD586-18 BOHLD585-18 BOHLD585-14 BOHLD585-25 BOHLD586-14
Schlauchverbinder, mit Mutter
Fittings und Verbinder
Diese Anschlüsse sind speziell für einen höheren Durchfluss ausgelegt. Anschlüsse aus PP, mit elastischer Dichtlippe, FPM-O-Ring und Mutter aus PBTP.
  • Als gerade oder gebogene Ausführung erhältlich
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Maximale Temperatur bis zu 250 °C
  • Lieferung mit passender PBTP-Kappe
Zertifizierungen:
Lieferumfang:
Order Now