Wasser nukleasefrei
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: WasserstoffoxidHydrogenoxid
436912CEA 63.3 CHF
436912C
Wasser nukleasefrei
Wasser
Nukleasefreies Wasser in Molekularbiologie-Qualität (getestet auf RNase, DNase und protease)
Formel: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Osmolalität (mOsm/kg) Max. 3
DNasen Nicht nachgewiesen
RNasen Nicht nachgewiesen
Proteasen Nicht nachgewiesen