Wasser, Molecular Biology Grade
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyms: Hydrogen oxide
A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
A7398.0500EA 48.1 CHF
A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
Wasser, Molecular Biology Grade
Wasser
Formel: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Siedepunkt: 100
Melting Pt: 0
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
DNases/RNases/Proteases not detectable