Wasser ACS, deionisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
36645.K2
36645.K7
36645.M1
36645.K2EA
87.5
CHF
36645.K2
36645.K7
36645.M1
Wasser ACS, deionisiert
Wasser
CAS No.: 7732-18-5
Molecular Formula: H2O
Formula Weight: 18.02
Physical Form: Liquid
Density: 1.000
Refractive Index: 1.3330
Odour: Odourless
Melting Point: 0°
Boiling Point: 100°
Merck Reference: 14,10039
MDL No.: MFCD00011332
Formel:
H₂O Siedepunkt: 100 °C Melting Pt: 0 °C Dichte: 1,000 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 14,10039 |