Rubidiumnitrat 99.8%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
300070100
300070500
ACRO300070100EA
67.1
CHF
ACRO300070100
ACRO300070500
Rubidiumnitrat 99.8%, rein
Rubidium nitrate
Formel:
NO₃Rb Siedepunkt: 578 °C (1013 hPa) Melting Pt: 310 °C Dichte: 3.11 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011193 CAS-Nummer: 13126-12-0 EINECS: 236-060-1 UN: 1477 ADR: 5.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals or needles |
Total trace metal impurities | ≤0.2 % |